(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO450570050EA 62.8 EUR
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Kaava: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kiehumispiste: 156 °C (15 mmHg)
Tiheys: 1,063 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004014
CAS-numero: 42882-31-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %