Kalsiumkarbonaatti 99%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO450680250EA 411 EUR
ACRO450680250 ACRO450680050 ACRO450680010
Kalsiumkarbonaatti 99%, Extra Pure
Kalsiumkarbonaatti
Kaava: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Sulamispiste: 825 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010906
CAS-numero: 471-34-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)