Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO451740100EA 754 EUR
ACRO451740100 ACRO451740010
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Sulamispiste: 250 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021498
CAS-numero: 139022-25-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %