1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO452160010EA 260 EUR
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Kaava: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD16556174
CAS-numero: 253176-93-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %