Trifluorothymidine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO452912500EA 225 EUR
ACRO452912500 ACRO452910010
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Kaava: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
MW: 296,2 g/mol
Sulamispiste: 190…193 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00006534
CAS-numero: 70-00-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %