Benzamidoxime 97%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
ACRO453280050EA 97.4 EUR
ACRO453280050 ACRO453280010
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Kaava: C₇H₈N₂O
MW: 136,15
Sulamispiste: 74…77 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00031485
CAS-numero: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73°C to 79°C
HPLC ≥94.0 %