3-Methoxypropionic acid 97+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO453320500EA 512 EUR
ACRO453320500 ACRO453320100
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Kaava: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
Kiehumispiste: 116 °C (9 mmHg)
Tiheys: 1,108 g/cm³
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042654
CAS-numero: 2544-06-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %