2-Bromoimidazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO454630050EA 742 EUR
ACRO454630050 ACRO454630010
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Kaava: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Sulamispiste: 189…190 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02179526
CAS-numero: 16681-56-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure