(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO454840050EA 208 EUR
ACRO454840050 ACRO454840010
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Kaava: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,67 g/mol
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01631931
CAS-numero: 51419-59-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure