2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO454370010EA 466 EUR
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Kaava: C₆H₈BNO₃
Sulamispiste: 65…70 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07368877
CAS-numero: 762262-09-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %