1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO454800010EA 72.2 EUR
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02259411
CAS-numero: 147539-41-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure