2-Pyridinesulphonic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO455760050EA 99.6 EUR
ACRO455760050
2-Pyridinesulphonic acid 97%
2-Pyridinesulphonic acid
Kaava: C₅H₅NO₃S
MW: 159,1631 g/mol
Sulamispiste: 244…249 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234080
CAS-numero: 15103-48-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to tan Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 252 °C
HPLC ≥96.0 %