Hait: Cationic Standards
2 028  results were found
SearchResultCount:"2028"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (53337-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Potassium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: H₂O/tr HNO₃, Käyttötarkoitus: Standard, Kromatogarfiastandardit, Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70376.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Iron Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 10% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.70342.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Potassium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 2-3% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09967.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Aluminium Standard, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chromium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Potassium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (84033-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ruthenium Standard, 1000 mg/L, Supelco®, Matriisi: 1 M HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70336.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Nickel Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 2-3% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.70381.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (98838-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Selenium Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cobalt Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Tin Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 2 M HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (QC1488-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Trace Metals 1 - WS, Supelco®, Käyttötarkoitus: Ympäristöstandardit, Waste water
UOM: 1 * 20 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70315.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Dysprosium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 2-3% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09868.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Gold Standard, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (89316-50ML-F)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Multi-element Ion Chromatography Cation Standard Solution, Supelco®, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 50 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 2 028
no targeter for Bottom