Hait: Anionic Standards
233  results were found
SearchResultCount:"233"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.19897.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chloride standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Tuoteluettelon nro: (1.09869.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Fluoridi, Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (ICS024-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Thiosulfate IC standard
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (76462-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Perchlorate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (73166-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chlorate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (53638-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: N as nitrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (96068-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Citrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (36427-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: N as nitrite in water (pH ~11), TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (SUPL40121-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Single component solution suitable as ion chromatography standard.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NaNO₃ in H₂O
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NaCl in H₂O
Toimittaja: Merck
Kuvaus: SiO₂ in H₂O
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NaF in H₂O
Tuoteluettelon nro: (QC1034-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sulfide - WP
UOM: 1 * 20 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Na₂SO₄ in H₂O
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 233
no targeter for Bottom