Hait: Bromide Standards
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (SUPL43147-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Bromide, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Standard
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.19896.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Bromidi, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Bromidi, 1000 mg/l, VWR®, Sisältö: KBr vedessä, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Bromidi, Specpure®, 1000 mg/l
Tuoteluettelon nro: (HONCE3006-100ML)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Bromidi, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
Tuoteluettelon nro: (PROOVHG-IBR-500)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (ORIO943506)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: Bromidi, Orion™, 0,1M
UOM: 1 * 475 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom