Hait: Chloride Standards
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.09871.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chloride standard, concentrate Titrisol®, Titrisol®, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.19897.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chloride standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NaCl in H₂O
Tuoteluettelon nro: (06740-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chloride in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Kloridi, 1000 mg/l, VWR®, Sisältö: NaCl vedessä, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Tuoteluettelon nro: (458082H)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: (Cl in H₂O).
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Kloridi, Specpure®, 1000 mg/l
Tuoteluettelon nro: (HACH18349)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardising conductivity apparatus.
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Kloridi, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: Kloridi, Orion™, 100 mg/l
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom