Hait: Fluoride Standards
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (47072-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium fluoride solution, 0.1 M
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NaF in H₂O
Tuoteluettelon nro: (1.09869.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Fluoridi, Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.19814.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Fluoride standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Fluoridi, 1000 mg/l, VWR®, Sisältö: NaF vedessä, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: NaF in H₂O; MDL No.: MFCD00144315
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Fluoridi, 1,5 µg/ml, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ympäristöstandardit, ISE-kalibrointi
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Fluoridi, 1,00 µg/ml, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Fluoridi, ISE-kalibrointi, Ympäristöstandardit
Tuoteluettelon nro: (HACH2797149)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Fluoridi, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques usin...
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
Tuoteluettelon nro: (LOVI205630)
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: Fluoridi, Lovibond®, 1 mg/l, Matriisi: H₂O
UOM: 1 * 30 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom