Hait: Nitrate Standards
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (53638-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: N as nitrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NaNO₃ in H₂O
Tuoteluettelon nro: (88088.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Nitraatti, 1000 mg/l, VWR®, Sisältö: KNO₃ vedessä, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Nitraatti (in N), 1000 mg/l, VWR®, Sisältö: KNO₃ vedessä, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Tuoteluettelon nro: (1.19811.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Nitrate standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Nitraatti, 1000 mg/l, VWR®, Sisältö: NH₄NO₃ vedessä, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Nitraatti, Specpure®, 1000 mg/l
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Nitrate-Nitrogen standard solution, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Nitraatti, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: Nitraatti, Orion™, 100 mg/l
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom