Hait: Silicate Standards
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: SiO₂ in H₂O
Tuoteluettelon nro: (18895-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Silicate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (84992.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Silicate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Matriisi: NaOH 1%, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (42225.AP)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Silica standard solution, Specpure®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (PROOVHG-ISIO21K100)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: Silica standard, SiO₂, VHG, 1000 mg/l, Matriisi: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom