Hait: Ammonium Standards
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (89503-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: NH₄Cl in H₂O
Tuoteluettelon nro: (09685-250ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Käyttötarkoitus: ISE-kalibrointi, Kromatogarfiastandardit, Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 250 mL
Tuoteluettelon nro: (631825-1EA)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium-¹⁵N nitrate-¹⁵N solution, NMR reference standard, 66.67 mg/ml, Supelco®, Matriisi: D₂O (99.9 atom % D)
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (1.19812.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium, 1000 (mg/l), Certipur®, Supelco®, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Sisältö: NH₄Cl in H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Tuoteluettelon nro: (88084.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium standard, 250 mg/L, VWR®, Matriisi: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Sisältö: NH₄Cl in H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Kromatogarfiastandardit, Ionikromatografiastandardit
Tuoteluettelon nro: (35560.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (HONCE3001-100ML)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium-Nitrogen standard solution, 1.000 mg/l NH4 (as N) in water IC-yksittäiselementtistandardi, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium 1.000 mg/l vesiliuos IC-yksittäiselementtistandardi, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Tuoteluettelon nro: (662-0383)
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium standardiliuos, 10000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (REGEISENH45)
Toimittaja: REAGECON
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium 1.000 mg/l vesiliuos standard for ion selective electrodes, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ISE-kalibrointi, Kromatogarfiastandardit, Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (REGEISENH5)
Toimittaja: REAGECON
Kuvaus: Ammonium Standard, Ammonium-Nitrogen standard solution, 1.000 mg/l NH4 (as N) in water standard for ion selective electrodes, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ISE-kalibrointi, Kromatogarfiastandardit, Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 500 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom