Hait: Boron Standards
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.70307.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: H₃BO₃ in water
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Boron Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (18822-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Boron Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: <0.5% NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Boron Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Boori , Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (5722.0100)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Boron Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matriisi: 2% NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Boron Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Boori , Matriisi: H₂O/tr.NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Boron Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriisi: <1% NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Boron Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: <1% NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Boron Standard, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (14227.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Boron Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Boron Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (42435.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Boron Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom