Hait: Lithium Standards
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.09934.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (59878-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (90766-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lithium Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70329.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Lithium Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Litium, Matriisi: 7% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (458242F)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Li in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (84974.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Litium, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Li₂CO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Litium, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Litium, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (458322E)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Li in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (455594X)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Li₂CO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (42442.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lithium Standard, 5000 mg/L, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lithium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2% HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom