Hait: Magnesium Standards
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (89441-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This standard is prepared with high purity Mg(NO₃)₂, HNO₃ and water.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70331.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.70379.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Magnesium Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09949.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriisi: 6% HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (458212W)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Mg in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: MgO in HNO₃ 2 to 5%.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Magnesium, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Magnesium, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (5734.0100)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Magnesium Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (53906-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Magnesium Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Magnesium, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: MgO in HNO₃ 2 to 5%.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Magnesium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Magnesium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (42443.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Magnesium Standard, 5000 mg/L, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom