Hait: Molybdenum Standards
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.70334.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (67210-250ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: 10% HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 250 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (04488-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: 2% NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (68780-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: HCl dilute, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Molybdeeni, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (5737.0100)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Molybdenum Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Molybdeeni, Matriisi: 4% NH₄OH, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.09926.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriisi: H₂O/tr.NH₄OH, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (455692P)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: (NH₄)₂MoO₄ in HNO₃ tr. HF.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Molybdenum Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Molybdeeni, Matriisi: H₂O/tr HF, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃/tr HF, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (42445.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Molybdenum Standard, 5000 mg/L, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (14213.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom