Hait: Multi-Element Standards
231  results were found
SearchResultCount:"231"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Safety note: These solutions are generally in acid solution.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (QC1132-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Trace Metals 1-WP, Supelco®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit, AAS -standardit, Ympäristöstandardit
UOM: 1 * 20 mL
Tuoteluettelon nro: (55263-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Metalloid and non-metal mix for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: 10% HNO₃/tr HF, Käyttötarkoitus: AAS -standardit, ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (92091-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Periodic table mix 1 for ICP used as a standard for the quantitative determination of mineral composition in Tenualosa ilisha using inductively...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (PE1005-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Trace Metals (Dissolved) PT - 2,, Supelco®, Käyttötarkoitus: Ympäristöstandardit
UOM: 1 * 20 mL
Tuoteluettelon nro: (90243-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-element standard solution 1 has been used in the analysis of pollutants like trace elements in water using total reflection x-ray fluorescence (...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (QC1286-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Trace Metals-ICP Sample 2, Supelco®, Käyttötarkoitus: Ympäristöstandardit, Waste water
UOM: 1 * 20 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For the new adapted USP <232> and Ph.Eur.Suppl. 9.3 chapters, Merck offers TraceCERT® element mixes with element ratio corresponding to the or...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Standards dissolved in oil are ready-to-use calibration standards for the analysis of non-aqueous matrices.
Tuoteluettelon nro: (41135-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi-Element Standard, Periodic table mix 2 for ICP, 10 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: 5% HCl/tr HF, Käyttötarkoitus: AAS -standardit, ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: In 5% nitric acid solution with trace of HF.
Tuoteluettelon nro: (85006.186)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: 28 elements 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (456502V)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: 29 Elements in 5% nitric acid solution.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Multi-Element Standard, ICP multi-element standard solution XI, 7 elements, Cd 10 mg/L; Cr 900 mg/L; Cu 800 mg/L; Ni 200 mg/L; Pb 900 mg/L; Zn 2500 mg/L; Hg 8 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (88175.230)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Multi-Element Standard, Multi-element quality control standard 100 mg/l {Be; I; Bi; Li; Cr; Mg; Co; Pb; U} in typpihapossa 5% ARISTAR® for ICP-MS, VWR® ARISTAR®, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
UOM: 1 * 250 mL
Tuoteluettelon nro: (84792.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Multi-Element Standard, Multi-element quality control standard 100 mg/l {Au; Ir; Pd; Pt; Rh; Ru} in kloorivetyhapossa 10% ARISTAR® for ICP, VWR® ARISTAR®, Matriisi: 10% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 231
no targeter for Bottom