Hait: Sodium Standards
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.19507.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09927.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.70381.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.70353.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Natrium, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Sodium Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Natrium, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: NaNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Natrium, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (458232D)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Na in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (42449.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Sodium Standard, Natrium standard dissolved in oil, 5.000 µg/g Na in mineral oil Specpure® for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (1614396.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (14212.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Sodium Standard, Natrium standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Na in mineral oil Specpure® for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matriisi: oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Sodium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (ACRO196311000)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (41696.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Sodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: Ionikromatografiastandardit
UOM: 1 * 100 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom