Hait: Osmium Standards
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.70338.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Osmium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 7% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (87051.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Osmium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Osmium, Matriisi: 2% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit, ICP-MS-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Osmium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 20% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (42239.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Osmium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 20% HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (HONCE1041-100ML)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Osmium Standard, 10000mg/L, Matriisi: 5% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Osmium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom