Hait: Phosphorus Standards
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (51474-250ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 250 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70340.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.70383.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Phosphorus Standard, 10000mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: NH₄H₂PO₄ in H₂O.
Tuoteluettelon nro: (P3869-25ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Phosphorus (as KH₂PO₄), 20 μg/ml in 0,05 N HCl.
UOM: 1 * 25 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 mg/L, VWR®, Phosphorus, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: NH₄H₂PO₄ in H₂O.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 ppm, VWR® ARISTAR®, Phosphorus, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Tuoteluettelon nro: (ACRO196185000)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Phosphorus Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (14210.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (42447.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Phosphorus Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tuoteluettelon nro: (PERCN9303788)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Phosphorus Standard, 1000 mg/L, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-standardit, AAS -standardit
UOM: 1 * 125 mL
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom