Hait: Praseodymium Standards
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.70343.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 2-3% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Pr₆O₁₁ in HNO₃ 2 to 5%.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Praseodymium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Praseodymium, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Praseodymium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (13812.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tuoteluettelon nro: (PERCN9303790)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit, AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Praseodymium Standard, 10000mg/L, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: ACCUSTANDARD
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: ACCUSTANDARD
Kuvaus: Praseodymium Standard, 10000mg/L, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: ACCUSTANDARD
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2-5% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Tuoteluettelon nro: (PERCN9300142)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 2% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit, AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom