Hait: Rhodium Standards
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (04736-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Rhodium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: 5% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70345.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 2-3% HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.08525.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Rhodium Standard, 10 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: 0,5 M HNO₃, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Rhodium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Matriisi: 5% HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Rhodium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Rhodium, Matriisi: 2% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: RhCl₃.3H₂O in HCl 10%.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 20% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Tuoteluettelon nro: (45320.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Rhodium Standard, 10 mg/L, Specpure®, Matriisi: 20% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tuoteluettelon nro: (PERCN9303749)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HONCE1049-100ML)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Matriisi: 5% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: ACSD
Kuvaus: Rhodium Standard, 10000mg/L, Matriisi: 10% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Rhodium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matriisi: 20% HCl, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 20% HCl, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom