Hait: Titanium Standards
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (04689-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriisi: Nitric acid dil., Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.70363.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09829.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriisi: H₂O, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (5752.0100)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Titanium Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Titaani, Matriisi: 2-5% HNO₃+tr. HF, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Titanium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Titaani, Matriisi: H₂O/tr HF, Käyttötarkoitus: ICP-MS-standardit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Titaani, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Titaani, Matriisi: H₂O/tr HF, Käyttötarkoitus: ICP-standardit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Titanium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriisi: 5% HNO₃, Käyttötarkoitus: AAS -standardit
Tuoteluettelon nro: (42451.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Titanium Standard, Titaani standard dissolved in oil, 5.000 µg/g Ti in mineral oil Specpure® for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matriisi: Mineral oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Titanium Standard, Titaani standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Ti in mineral oil Specpure® for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matriisi: oil, Käyttötarkoitus: Öljypohjaiset standardit
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tuoteluettelon nro: (PERCN9303754)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 125 mL
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Certified Reference Materials (CRMs)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom