Hait: Multi-Element Anioinic Standards
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (89886-50ML-F)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This standard solution is a certified primary reference material for ion chromatography.
UOM: 1 * 50 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Tuoteluettelon nro: (53798-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi Anion standard 2, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (69734-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi Anion standard 1, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (QC3364-500ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Anions - whole volume
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ion chromatography anion multi-element standard solution I, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matriisi: H₂O, Sisältö: F, Br, PO₄ in water, Käyttötarkoitus: Kromatogarfiastandardit, Ionikromatografiastandardit
Tuoteluettelon nro: (91295.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: 7 components: 100 mg/l each of Chlorides (Cl-), Fluorides (F-), Sulphates (SO42-), Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-), Bromides (Br-), Phosphates (PO43-...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (55698-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Multi Anion standard 3, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (QC1364-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Anions - QC
UOM: 1 * 20 mL
Tuoteluettelon nro: (12674-1KT)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: IQ/OQ/PQ-Kit for the qualification of ion chromatography systems. Suitable for the verification of linearity, repeatability and carry-over.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (QC3060-500ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Anions - whole volume, Matriisi: H₂O
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (91296.180)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: 7 components: Fluorides (F-) 2ppm, Phosphates (PO43-) 10ppm, Nitrites (NO2-) 5ppm, Nitrates (NO3-) 10ppm, Bromides (Br-) 10ppm, Chlorides (Cl-) 5ppm, ...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (85783.154)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered th...
UOM: 1 * 50 mL
Tuoteluettelon nro: (458152E)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Anioniseosstandardi 2, vesiliuos ARISTAR® for ion chromatography, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (458174A)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (458142C)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Anioniseosstandardi 1, vesiliuos ARISTAR® for ion chromatography, VWR® ARISTAR®
UOM: 1 * 100 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom