Hait: Cyanide Standards
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (ICS012-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cyanide (free)
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (1.19533.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cyanide standard solution, Certipur®, 1000 (mg/l)
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (SUPL90157-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 1000 mg/L cyanide in water, prepared with high purity K₂[Zn(CN)₄] and water.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (85784.260)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered th...
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Cyanide standard, Specpure®, 1000 mg/l
Tuoteluettelon nro: (PROOVHG-CN-500)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: These solutions are intended for use as a calibration standard for cyanide (CN⁻).
UOM: 1 * 500 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom