Kuulosuojaimet, uvex K2H
Toimittaja: Uvex
uvex K2H
111-1905EA 40.3 EUR
111-1905 111-1925 111-1924
Kuulosuojaimet, uvex K2H
Kuulosuojaimet Hälyä estävät kuulosuojaimet
  • Pehmeät, korvan pintaan ja pään muotoon mukautuvat vaimennustyynyt lisäävät käyttömukavuutta
  • Helppo säätää kypärään istuviksi
  • 360° asteen kääntö valmius- ja lepoasentoon
  • Muistivaahdosta valmistetut vaimennustyynyt varmistavat, että mukavuus säilyy myös pitkäaikaisessa käytössä
  • Yhdistettynä visiirillä varustettuun kypärään, saadaan koko pään alue suojattua tehokkaasti
Saatavana on uvex pheos -visiireihin sopivia erikoismalleja. Magneettimalli on helppo kiinnittää uvex pheos -kypäriin, joissa on magneettikiinnitysmekanismi.
SNR: 30 dB
Paino: 251 g (uvex K2H), 218 g (uvex pheos K2H), 236 g (uvex pheos K2H magnet)
Sertifikaatit: EN 352