Hait: Kiintoavain
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.08803.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (241-0053)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Toughened steel. This six-sided key is designed for use with Labomeca® bosses, joints and feet.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (HI-199)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: A selection of tools to assist in opening IBCs, 200 litre drums, plus bottles and other containers with DIN 32, 45, 54 and 80 caps.
Tuoteluettelon nro: (18100010.)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: VWR®, Key for metal drums with 2" and 3/4" openings
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, Haka-avain 1/2 jalkaa x 9/16 tuumaa, AF, Ruostumaton teräs, Use with head style: ¹/₂" and ⁹/₁₆"
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: For opening and closing of screw caps.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Tuoteluettelon nro: (568-0686)
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLD701-24)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BURK5690-0180)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Strap wrench, 180 mm Ø
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (215-3250)
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Single head wrench, open, SW7
Tuoteluettelon nro: (119-0238)
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: Drum Wrench opens drum bung caps.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom