Visiirit, uvex pheos visor
Toimittaja: Uvex
uvex pheos
111-1938EA 95.5 EUR
111-1938 111-1937 111-1939 111-1940 111-1936 111-1935
Visiirit, uvex pheos visor
Kasvosuojaimet
Polykarbonaatista valmistettu visiiri uvex supravision excellence -pinnoitteella: huurtumaton sisäpuoli ja naarmuuntumaton ulkopuoli. Sopii erityisen hyvin työtiloihin, joissa siirrytään usein ulkotiloista sisätiloihin ja sisätiloista ulkotiloihin, valoisasta pimeään.
  • Kaksi kiinnitystapaa: mekaaninen sivukappale tai automaattinen magneettilukko
  • Yhteensopiva uvex pheos E-S-WR- ja uvex pheos B-S-WR -suojakypärien kanssa sekä uvex pheos alpine -suojakypärän kanssa korkeita paikkoja varten
  • Voidaan yhdistää uvex K2H- ja uvex K2H -magneettikuulonsuojaimiin
Sertifioitu käyttökohteisiin 3 (nesteet) ja 9 (kuumat kappaleet ja sula metalli)
pheos SLB 1: GS-ET 29 -sertifiointi, luokan 1 visiiri suojaa valokaarilta (4 kA)
pheos SLB 2: GS-ET 29 -sertifiointi, luokan 2 suojaa valokaarilta (7 kA), sisältää leukasuojuksen
Tilaustiedot: Kypärä ei sisälly. Visiiriadapteri 9790.067 vaaditaan yhdistelmäään uvex pheos alpine kypärän kanssa.