XTT sodium salt, high purity
Toimittaja: VWR Chemicals
N812-100MGEA
0
EUR
N812-100MG
N812-5G
XTT sodium salt, high purity
XTT sodium salt
Kaava:
C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na MW: 673,52 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00083517 CAS-numero: 111072-31-2 |
Testitulosten erittely
Emax (285 nm) | 14800 – 16800 |
Appearance | Yellow powder |
Water (KF) | ≤15% |