Hait: Transfektioreagenssit
Transfektioreagensseilla voidaan in vivo/in vitro siirtää eliön ulkopuolinen DNA, mRNA, miRNA tai siRNA genomikonstrukti tai proteiini solua suojaavien kalvorakenteiden läpi solulimaan tai integroida genomikonstrukti aina solun genomiin asti.
Transfektioreagensseille on erityisen tärkeää pystyä tehokkaasti transfektoimaan haluttu konstrukti ilman sivuvaikutuksia kuten soluviabiliteetin heikkenemistä tai genomissa ilmeneviä ”off-target” vaikutuksia.
VWR tarjoaa transfektioreagenssit useisiin eri aplikaatioihin biotuotantoon, in vivo työskentelyyn, virustuotantoon, DNA ja siRNA transfektioihin, CRISPR/Cas9 editointiin sekä muihin yleisiin transfektioprotokolliin. VWR:n tarjoamilla transfektioreagensseilla säästät reagensseja, sekä rahaa kun transfektoitavaa konstruktia sekä itse transfektioreagenssia ei tarvita suuria määriä. Hankalasti transfektoitaville ja herkille soluille kuten neuroneille sekä kantasoluille on myös omat erikoisreagensit mRNA transfektioiden tekemiseen esimerkiksi CRISPR/Cas9 editointia varten. Myös ison biotuotannon vaatimukset täyttävät transfektioreagenssit löytyvät VWR:n valikoimasta.
79 results were found