Kädessä pidettävät refraktometrit, MASTER-sarja
Toimittaja: Atago
MASTER
635-0703EA 259 EUR
635-0703 635-0711 635-0712 635-0710 635-0498 635-0497 635-0709 635-0706 635-0707 635-0704 635-0705
Kädessä pidettävät refraktometrit, MASTER-sarja
Refraktometrit Kädessä pidettävät refraktometrit
Kädessä pidettävät MASTER-sarjan refraktometrit ovat helppokäyttöisiä instrumentteja, jotka sopivat useisiin eri käyttötarkoituksiin.
  • MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
  • MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to 30 °C
  • MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
  • MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
Niissä on ergonominen kahva ja prismakotelo, jonka ansiosta näyte voi peittää prisman ilman päivänvalolevyn nostamista.