Conductivity standards, KCL
Toimittaja: Hach
C20C270 C20C250
HACHC20C270EA 53.5 EUR
HACHC20C270 HACHC20C250
Conductivity standards, KCL
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Johtokykystandardit
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.