Safety collection and transport containers
Toimittaja: asecos
Disposal container made of conductive polyethylene.
  • Fully drainable
  • Can be stacked and recycled multiple times
  • Transport approval for packaging group II and III
Sertifikaatit: Type approved in accordance with IMDG, RID, ADRand ICAO-T
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Väri Tuote L×S×K Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10 l musta Safety collection and transport containers, polyethylene conductive 200×300×265 mm 1 MSGA13611
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Funnel, stainless steel, for models 13611 1 MSGA13610
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm