Baumé hydrometers with thermometer
Toimittaja: Amarell
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Alue Asteikko Lämpötila-alue Pituus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
0 - 10 °Bé 0,1 °Bé 0…40 °C 320 mm 1 AMARH842582
0 - 30 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843210S
30 - 70 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843216S
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm