  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Inhibiittorit
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Cayman Chemical
Kuvaus:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Toimittaja:  Cayman Chemical
Kuvaus:   Prostaglandin A1 (PGA1) is one of the cyclopentenone prostaglandins, with antimitotic and antiproliferative effects.
Tuoteluettelon nro: (80-6501-23)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Halt-proteaasi- ja fosfataasi-inhibiittoriseos on täysin näytteitä suojaava yhden liuoksen tuote. Tämä laajavaikutteinen inhibiittoriseos on optimoitu...
Tuoteluettelon nro: (J65706.MA)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   NF-KB ACTIVATION INHIBITOR IV 1 * 10 mg
UOM:  1 * 10 mg
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   These inhibitors are potent fluoromethyl ketone (FMK) based, non toxic and membrane permeable. They are supplied as 1 mM ready-to-use solutions and ar...
Tuoteluettelon nro: (786-207)
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (J65358.LQ)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava