Hait: Solujen eristysliuokset
Solujen ja kudosten eristysreagenssit tarjoavat tarkat ja toistettavat tulokset soluviljelyssä. Solueristysreagenssit (Cell separation media) ja kudoseristysreagenssit (Tissue separation media) ovat VWR:llä solujen tiheyserotus aineita (cell density gradient separation) eli tiheysgradientti erotusliuoksia. Näiden liuosten toimintaperiaate on gradienttisentrifugointi. VWR:n gradienttierotusliuoksilla voidaan saada sekä jatkuvat gradientit, että epäjatkuvat gradientit ja solut voidaan analysoida helposti tiheys markkeri helmillä (density marker beads) gradienttisentrifugoinnilla. Joitakin erottelureagensseja käytetään erikoistarkoituksiin kuten in vitro kliinisissä tutkimuksissa valkosolujen erotteluun gradienttisentrifugilla.
Solujen ja kudosten eristysreagenssit tarjoavat tarkat ja toistettavat tulokset soluviljelyssä. Solueristysreagenssit (Cell separation media) ja kudoseristysreagenssit (Tissue separation media) ovat VWR:llä solujen tiheyserotus aineita (cell density gradient separation) eli tiheysgradientti erotusliuoksia. Näiden liuosten toimintaperiaate on gradienttisentrifugointi. VWR:n gradienttierotusliuoksilla voidaan saada sekä jatkuvat gradientit, että epäjatkuvat gradientit ja solut voidaan analysoida helposti tiheys markkeri helmillä (density marker beads) gradienttisentrifugoinnilla. Joitakin erottelureagensseja käytetään erikoistarkoituksiin kuten in vitro kliinisissä tutkimuksissa valkosolujen erotteluun gradienttisentrifugilla.
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Percoll® is a classic medium for density gradient centrifugation of cells, viruses, and subcellular particles. It consists of colloidal silica particl...
Tuoteluettelon nro: (D1556-250ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Density gradient medium is suitable for cell and subcellular organelle isolation, virus purification, and isolation of lipoproteins and macromolecules...
UOM: 1 * 250 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ficoll® 400 is a neutral, hydrophilic polymer of sucrose, which readily dissolves in aqueous solutions.
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Lymphosep is a standardised, high quality medium designed for simple and rapid isolation of PBMCs from treated whole blood. Lymphosep, like Ficoll™, h...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Cell separation media, Ficoll® 400
Tuoteluettelon nro: (734-1431)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Intestinal Epithelium Differentiation Medium (formerly Entero-STIM) promotes the rapid differentiation of intestinal epithelium in vitro.
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Lymphocyte Separation Medium (LSM) was originally designed for the in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood
Tuoteluettelon nro: (734-2765)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Accutase® is an effective cell detachment solution for the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware as well as enhanced su...
UOM: 1 * 100 mL
Sertifikaatit
Toimittaja: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Kuvaus: Ficoll® 400 is useful for the separation of lymphocyte sub populations. DNases, proteases, RNases: none detected.
Tuoteluettelon nro: (734-1433)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Corning® BioCoat™ Intestinal Epithelium Differentiation Environment is an integrated system designed to create in vitro intestinal models.
UOM: 1 * 1 Each
Sertifikaatit
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Polysucrose is water-soluble, nontoxic, resistant to intestinal enzymes, spherical and can be produced with a molecular weight distribution that relat...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Ficoll-Paque™ PREMIUM products are a range of sterile, ready to use density gradient media for the preparation of mononuclear cells.
Toimittaja: Genscript
Kuvaus: Efficient and gentle cell separation based on surface markers is essential for researching specific cell populations, and for developing life-saving c...
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Ficoll® is a synthetic, hydrophilic polymer made by the copolymerisation of sucrose and epichlorhydrin. It is a highly branched polymer. Solutions at ...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Ficoll® PM400 is a synthetic neutral, highly branched hydrophilic polymer of sucrose with an average molecular weight of 400000. It is used to form de...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Percoll® PLUS is for preparation of cells, subcellular particles and larger viruses.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom