Hait: Solujen syväjäädytysliuokset
Solujen jäädytysreagenssit (cell freezing media, cryopreservation media) ovat liuoksia jotka on tarkoitettu solujen jäädyttämiseen kryogeenisiin lämpötiloihin, eli kryopakastus tai syväjäädytys nestetyppeen Life Science -laboratorioissa. Solujen sulatusaineet (cell recovery media) auttavat soluja selviytymään kryopakastus lämpötiloista takaisin viljelyolosuhteisiin elinkykyisinä. Näitä kryopakastusaineita käytetään soluviljelyssä saamaan nopeita ja toistettavia tuloksia solujen jäädytyksessä ja solujen sulatuksessa kryogeenisistä lämpötiloista. Solujen jäädytysaineet on testattu toimiviksi ja ne säilyttävät myös hESC ja hiPSC solujen morfologian ja viabiliteetin syväjäädytyksen (cryostorage) aikana nestetypen lämpötiloissa.
Solujen jäädytysreagenssit (cell freezing media, cryopreservation media) ovat liuoksia jotka on tarkoitettu solujen jäädyttämiseen kryogeenisiin lämpötiloihin, eli kryopakastus tai syväjäädytys nestetyppeen Life Science -laboratorioissa. Solujen sulatusaineet (cell recovery media) auttavat soluja selviytymään kryopakastus lämpötiloista takaisin viljelyolosuhteisiin elinkykyisinä. Näitä kryopakastusaineita käytetään soluviljelyssä saamaan nopeita ja toistettavia tuloksia solujen jäädytyksessä ja solujen sulatuksessa kryogeenisistä lämpötiloista. Solujen jäädytysaineet on testattu toimiviksi ja ne säilyttävät myös hESC ja hiPSC solujen morfologian ja viabiliteetin syväjäädytyksen (cryostorage) aikana nestetypen lämpötiloissa.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: SeraFree cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media co...
Tuoteluettelon nro: (HYCLSR30002.02)
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Tuoteluettelon nro: (SR30001.02)
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (ICNA0920300M2)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
UOM: 1 * 60 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom