Turvakorkit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
590-0036EA 74.4 EUR
590-0036 590-0037 590-0038
Turvakorkit
Tulpat ja korkit Turvakorkit
Mahdollistaa liuotinten käyttämisen säiliöistä ja pulloista turvallisesti ilman altistumista vaarallisille kaasuille ja liuotinhöyryille. Laadukkaat materiaalit (PTFE ja PP) takaavat laboratorion henkilökunnan ja ympäristön turvallisuuden.
  • Suositellaan HPLC-järjestelmiin
  • Kestää vahvoja orgaanisia liuottimia
  • Ilmansuodatin ja venttiilit on vaihdettava kuuden kuukauden välein turvallisuuden takaamiseksi
Toimitustiedot: Mukana ilmaventtiili/ilmansuodatin sekä tarvittavat liittimet