Fluoride calibration standards for ISE measurement, Orion™
Toimittaja: Thermo Scientific
Orion™
Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Konsentraatio Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Fluoride standard premixed with TISAB II colour coded green 1 ppm 475 ml 662-0682
Fluoride standard premixed with TISAB II colour coded red 2 ppm 475 ml 662-0683
Fluoride standard premixed with TISAB II colour coded blue 10 ppm 475 ml 662-0684
Fluoride standard bulk pack - 4 x 475 ml each of 1 ppm fluoride standard premixed with TISAB II and 10 ppm fluoride standard premixed with TISAB II 1/10 ppm 1 SET ORIO940916
Fluoridi 100 ppm 475 ml 662-0827 Restricted
Fluoridi 0,1M 475 ml 662-0826
restricted Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm