Gas-sensing ISE membranes, Orion™
Toimittaja: Thermo Scientific
These fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
  • Loose or preassembled membranes
  • Easy to use
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Esiasennettu ulkorunko ja kalvokorkki tehokkaalle ammoniakkielektrodille, 3 kpl pakkaus 3 662-1671
Kalvot ammoniakkielektrodille 9512BN 20 662-0856
Loose membranes, for use with 9512HPBNWP High Performance Ammonia ion selective electrode 20 ORIO951214
Loose membranes, for use with 9546BN Nitrogen Oxide ion selective electrode 20 ORIO954604
Membrane cup- kalvot ammoniakkielektrodille 9512BN 3 662-1515
Membranes with O-rings, for Carbon Dioxide electrode 9502BNMP 4 ORIO950204
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm