L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii ≥99%, white powder
Toimittaja: MP Biomedicals
ICNA0215015601EA 74.5 EUR
ICNA0215015601 ICNA02150156.5 ICNA0215015605
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii ≥99%, white powder
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Varoitus: Research Use Only (RUO).
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard