n-Dodecyl acrylate 90% stabiloitu, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.APEA 406 EUR
H60625.AP H60625.AE
n-Dodecyl acrylate 90% stabiloitu, Technical Grade
n-Dodecyl acrylate
Kaava: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,387 g/mol
Kiehumispiste: 120 °C (0,75 mmHg)
Tiheys: 0,884
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042871
CAS-numero: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450